1-Iodo-3-(trifluorométhoxy)benzène 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0954-25G PC0954-1G
APOSPC0954-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC0954-25G APOSPC0954-1G
1-Iodo-3-(trifluorométhoxy)benzène 97+%
1-Iodo-3-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090992
Numéro CAS: 198206-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité