4-Bromo-3,5-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC0968-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSPC0968-5G APOSPC0968-25G
4-Bromo-3,5-difluoroaniline 97%
4-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236593
Numéro CAS: 203302-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité