1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzène
APOSPC0996-25GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC0996-25G APOSPC0996-100G APOSPC0996-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Point de fusion: 88…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865088
Numéro CAS: 185331-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité