Allylpentafluorobenzène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1006-25G PC1006-5G PC1006-1G
APOSPC1006-25GEA 139 EUR InStock
APOSPC1006-25G APOSPC1006-5G APOSPC1006-1G
Allylpentafluorobenzène 96%
Allylpentafluorobenzene
Formule: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
MW: 208,13 g/mol
Point d'ébullition: 148…149 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1.358 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000301
Numéro CAS: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité