Aluminium fluorure trihydraté 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC1009-500GEA 176 EUR InStock
APOSPC1009-500G
Aluminium fluorure trihydraté 97%
Aluminium fluorure trihydraté
Formule: AlF₃·3H₂O
MW: 138,02 g/mol
Densité: 2,88 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149141
Numéro CAS: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité