2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
PC10096-100G PC10096-25G PC10096-5G
APOSPC10096-100GEA 319 EUR InStock
APOSPC10096-100G APOSPC10096-25G APOSPC10096-5G
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Point de fusion: 117…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094728
Numéro CAS: 352303-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité