Trifluoromethanesulfonate d'aluminium 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC1010-25GEA 212 EUR InStock
APOSPC1010-25G APOSPC1010-10G
Trifluoromethanesulfonate d'aluminium 99%
Trifluoromethanesulfonate d'aluminium
Formule: C₃AlF₉O₉S₃
MW: 474,19 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143596
Numéro CAS: 74974-61-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité