3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10104-5G PC10104-25G
APOSPC10104-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10104-5G APOSPC10104-25G
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Formule: C₉H₁₇F₆N₂P
Point de fusion: 38…40 °C
Densité: 1.2416 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039211
Numéro CAS: 227617-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité