2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10116-1G PC10116-25G PC10116-5G
APOSPC10116-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10116-1G APOSPC10116-25G APOSPC10116-5G
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,10 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425705
Numéro CAS: 116465-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité