3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10129-1G PC10129-500MG PC10129-5G
APOSPC10129-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC10129-1G APOSPC10129-500MG APOSPC10129-5G
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₈F₃NO₃S
MW: 327,28 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117782
Numéro CAS: 851975-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité