2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC10132-5GEA 29.2 EUR InStock
APOSPC10132-5G APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃ClFNO₃
MW: 191,5400 g/mol
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02670258
Numéro CAS: 84478-75-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité