Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10144-1G PC10144-500MG PC10144-5G
APOSPC10144-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC10144-1G APOSPC10144-500MG APOSPC10144-5G
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(3-fluorobenzyl)sulphanyl]benzenecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₃FO₂S
MW: 276,33 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001233
Numéro CAS: 385383-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité