4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10153-1G PC10153-10G
APOSPC10153-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC10153-1G APOSPC10153-10G
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190,1226 g/mol
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126658
Numéro CAS: 158062-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité