6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC10177-1G PC10177-5G
APOSPC10177-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC10177-1G APOSPC10177-5G
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,126 g/mol
Point de fusion: 124…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042479
Numéro CAS: 22123-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité