3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10179-500MG PC10179-1G
APOSPC10179-500MGEA 154 EUR InStock
APOSPC10179-500MG APOSPC10179-1G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Formule: C₁₂H₇ClF₃NO₂
MW: 289,64 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172750
Numéro CAS: 95711-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité