2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Difluorophenoxy)benzenecarboxaldehyde
PC10184-1G PC10184-500MG
APOSPC10184-1GEA 343 EUR InStock
APOSPC10184-1G APOSPC10184-500MG
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
2-(3,4-Difluorophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₂O₂
MW: 234,1982 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568793
Numéro CAS: 289717-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité