4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzonitrile
PC10188-1G PC10188-500MG PC10188-5G
APOSPC10188-1GEA 172 EUR InStock
APOSPC10188-1G APOSPC10188-500MG APOSPC10188-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
4-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₃H₇ClFNO
MW: 247,66 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01815095
Numéro CAS: 449778-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité