4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,1289 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784270
Numéro CAS: 55805-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité