2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10196-1G PC10196-500MG PC10196-5G
APOSPC10196-1GEA 405 EUR InStock
APOSPC10196-1G APOSPC10196-500MG APOSPC10196-5G
2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
Formule: C₉H₆F₃NO₂S
MW: 249,21 g/mol
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012801
Numéro CAS: 108046-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité