7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10211-1G PC10211-500MG PC10211-5G
APOSPC10211-1GEA 533 EUR InStock
APOSPC10211-1G APOSPC10211-500MG APOSPC10211-5G
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₁F₃N₄O₂
MW: 336,28 g/mol
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791193
Numéro CAS: 863305-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité