7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10212-1G PC10212-500MG
APOSPC10212-1GEA 666 EUR InStock
APOSPC10212-1G APOSPC10212-500MG
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formule: C₁₅H₁₀F₃N₅
MW: 317,28 g/mol
Point de fusion: 230…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791200
Numéro CAS: 863305-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité