3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10226-1G PC10226-500MG PC10226-5G
APOSPC10226-1GEA 405 EUR InStock
APOSPC10226-1G APOSPC10226-500MG APOSPC10226-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanamide
Formule: C₁₁H₁₀ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 241…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012828
Numéro CAS: 439110-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité