Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 115 EUR InStock
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₀FNO₃S
MW: 267,28 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117805
Numéro CAS: 886360-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité