3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10240-1G PC10240-500MG PC10240-5G
APOSPC10240-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC10240-1G APOSPC10240-500MG APOSPC10240-5G
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃O₄
MW: 274,2 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001265
Numéro CAS: 400878-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité