Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10242-1G PC10242-250MG
APOSPC10242-1GEA 719 EUR InStock
APOSPC10242-1G APOSPC10242-250MG
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425775
Numéro CAS: 72850-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité