2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[(2-Hydroxy-3,3,3-trifluoroprop-1-yl)thio]benzoic acid
PC10296-1G PC10296-500MG
APOSPC10296-1GEA 996 EUR InStock
APOSPC10296-1G APOSPC10296-500MG
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
2-[(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl)sulphanyl]benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃S
MW: 266,24 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663825
Numéro CAS: 886361-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité