Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10299-1G PC10299-500MG PC10299-5G
APOSPC10299-1GEA 275 EUR InStock
APOSPC10299-1G APOSPC10299-500MG APOSPC10299-5G
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Formule: C₁₆H₇F₅O₃S
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975145
Numéro CAS: 886361-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité