Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pentafluorophenyl 4-Nitrobenzenesulphonate
PC10307-25G
APOSPC10307-25GEA 157 EUR InStock
APOSPC10307-25G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₅NO₅S
MW: 369,2209 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975120
Numéro CAS: 244633-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité