4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
PC10333-1G PC10333-25G PC10333-5G PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10333-1G APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Point de fusion: 362…366 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411549
Numéro CAS: 843663-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité