3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10347-1G PC10347-500MG PC10347-5G
APOSPC10347-1GEA 533 EUR InStock
APOSPC10347-1G APOSPC10347-500MG APOSPC10347-5G
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
Formule: C₁₄H₉F₃N₂S
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001303
Numéro CAS: 400751-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité