2-(4-Fluorophényl)-5-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC10367-1G PC10367-500MG PC10367-5G
APOSPC10367-1GEA 275 EUR InStock
APOSPC10367-1G APOSPC10367-500MG APOSPC10367-5G
2-(4-Fluorophényl)-5-nitropyridine
2-(4-Fluorophényl)-5-nitropyridine
Formule: C₁₁H₇FN₂O₂
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200966
Numéro CAS: 886361-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité