5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
PC10379-100G PC10379-25G
APOSPC10379-100GEA 235 EUR InStock
APOSPC10379-100G APOSPC10379-25G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095047
Numéro CAS: 163517-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité