Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
PC10386-100G
APOSPC10386-100GEA 58 EUR InStock
APOSPC10386-100G
Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle 97%
Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Point d'ébullition: 86…90 °C/14mmHg
Point de fusion: 34…36 °C
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013874
Numéro CAS: 327-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité