2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluidine
APOSPC1039-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1039-5G
2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline 98%
2-Iodo-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃IN
MW: 287,02 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683097
Numéro CAS: 163444-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité