Isothiocyanate de 3-fluorophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC10393-10GEA 23.4 EUR InStock
APOSPC10393-10G APOSPC10393-100G APOSPC10393-25G
Isothiocyanate de 3-fluorophényle
Isothiocyanate de 3-fluorophényle
Formule: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004804
Numéro CAS: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité