4-Fluorobenzoylacétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10409-1G PC10409-5G PC10409-25G
APOSPC10409-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC10409-1G APOSPC10409-5G APOSPC10409-25G
4-Fluorobenzoylacétonitrile
4-Fluorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662062
Numéro CAS: 4640-67-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité