4-Bromo-3-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Bromo-3-fluoropyridine
4-Bromo-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,9864 g/mol
Densité: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04113266
Numéro CAS: 2546-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité