5-Chloro-2-fluorpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10416-25G PC10416-5G PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC10416-25G APOSPC10416-5G APOSPC10416-100G
5-Chloro-2-fluorpyridine 98%
5-Chloro-2-fluorpyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C
Densité: 1.311 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112513
Numéro CAS: 1480-65-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité