5-Fluoro-2-méthoxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10417-1G PC10417-5G PC10417-10G
APOSPC10417-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10417-1G APOSPC10417-5G APOSPC10417-10G
5-Fluoro-2-méthoxypyridine 97%
5-Fluoro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Point d'ébullition: 137…140 °C
Point d'éclair: <60 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03095252
Numéro CAS: 51173-04-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité