2,3-Difluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10418-100G PC10418-25G
APOSPC10418-100GEA 510 EUR InStock
APOSPC10418-100G APOSPC10418-25G
2,3-Difluoropyridine 97%
2,3-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114143
Numéro CAS: 1513-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité