2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10421-100G PC10421-25G PC10421-5G
APOSPC10421-100GEA 275 EUR InStock
APOSPC10421-100G APOSPC10421-25G APOSPC10421-5G
2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
2-Fluoro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Point de fusion: 35…36 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095301
Numéro CAS: 171197-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité