2-Bromo-5-fluoro-6-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-6-picoline
PC10422-25G PC10422-5G PC10422-10G
APOSPC10422-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC10422-25G APOSPC10422-5G APOSPC10422-10G
2-Bromo-5-fluoro-6-méthylpyridine 98%
2-Bromo-5-fluoro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095064
Numéro CAS: 374633-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité