2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
APOSPC1044-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C/5mmHg
Densité: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007637
Numéro CAS: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité