2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Formyl-4-(trifluoromethoxy)anisole
PC10457-100G PC10457-25G PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA 306 EUR InStock
APOSPC10457-100G APOSPC10457-25G APOSPC10457-5G
2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde 97%
2-Méthoxy-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115958
Numéro CAS: 145742-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité