Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fomblin® Z-60

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSPC10500-100GEA 510 EUR InStock
APOSPC10500-100G APOSPC10500-25G
Fomblin® Z-60
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
Low MW perfluoropolyether solvent and diluent useful as FC-113 replacement. Surface tension 10dynes/cm@25C.Viscosity 0.25cSt@25C


Point d'ébullition: 57 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00163699
Numéro CAS: 69991-67-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité