2-Amino-3,5-difluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine
PC10505-25G
APOSPC10505-25GEA 306 EUR InStock
APOSPC10505-25G
2-Amino-3,5-difluoropyridine
2-Amino-3,5-difluoropyridine
Formule: C₅H₄F₂N₂
Point de fusion: 52…59 °C
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788760
Numéro CAS: 732306-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité