2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10508-1G PC10508-25G PC10508-5G
APOSPC10508-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC10508-1G APOSPC10508-25G APOSPC10508-5G
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Point d'ébullition: 36…37 °C/0.6mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840197
Numéro CAS: 660425-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité