Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC10510-5GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC10510-5G APOSPC10510-25G APOSPC10510-100G
Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BBrFNO₂
MW: 219,8 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039317
Numéro CAS: 501435-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité