2-Fluoropyridine-3-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC10522-100GEA 118 EUR InStock
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-Fluoropyridine-3-carbonitrile 98%
2-Fluoropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Point de fusion: 27…33 °C
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095082
Numéro CAS: 3939-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité