3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC10524-25GEA 77.1 EUR InStock
APOSPC10524-25G APOSPC10524-1G APOSPC10524-5G
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine 98%
3,5-Dichloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,98 g/mol
Point de fusion: 41…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039349
Numéro CAS: 823-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité